Learn More
Kinematica Standard-Dispergieraggregat für PT2500 E
Verwendet zwei Zahnreihen, eignet sich für ein breites Spektrum von Laboranwendungen und ist zuverlässig und effizient.
1805.00 CHF - 2365.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Standard-Dispergieraggregat |
---|---|
Länge (metrisch) | 192 mm |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Sonde | Volumenbereich (metrisch) | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Sonde | Volumenbereich (metrisch) | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11980439
|
Kinematica
11030069 |
12 mm | 100 ml bis 2 l | 21 m/s |
1805.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13486473
|
Kinematica
11030265 |
25 mm | 100 ml bis 2,5 l | 26 m/s |
2365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Auswahl und Anwendungen:
- Alle Standard-Dispergieraufgaben
- Mahlen von tierischen und menschlichen Gewebeproben in einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Volumen
- Probenvorbereitung für die Extraktion und Auflösung organischer Materialien
- Probenvorbereitung für medizinische diagnostische Verfahren sowie DNA-Analysen
- Extraktionen von Systemen / Substanzen aus Proben pflanzlichen Ursprungs
- Aufschluss von tierischen und menschlichen Zellen
- Deagglomeration von vereinigten Zellstrukturen
- Intensives Mischen
Spezifikation
Standard-Dispergieraggregat | |
192 mm | |
Je 1 |