Learn More
Consort™ Standard-Leitfähigkeitselektroden
Entwickelt für Labor-, Industrie-, Biotechnologie- und medizinische Anwendungen. Consort™ Leitfähigkeitselektroden sind hochwertige elektrochemische Analysesensoren. Eine Reihe von Elektroden ist für den allgemeinen Feldeinsatz mit Mikrovolumina oder zur Messung hoher Leitfähigkeitswerte erhältlich.
164.00 CHF - 382.00 CHF
Spezifikation
Typ | Leitfähigkeitselektrode |
---|---|
Anschlusstypen | BNC, 2 x Banana Plug |
Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
Enthält | 1 m-Kabel, 2 Bananenanschlüsse für ATC, 1 BNC-Anschluss |
Temperatursensor | Integriertes ATC (Pt1000) |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11792019
|
Consort™
SK23T |
0 °C bis 100 °C |
291.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11975478
|
Consort™
SK10T |
0 °C bis 80 °C |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11935488
|
Consort™
SK24T |
0 °C bis 110 °C |
382.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Während der Kalibrierung oder Messung müssen alle Lösungen vorsichtig gerührt werden, um eine treue Darstellung des Inhalts zu gewährleisten. Es müssen frische Kalibrierungslösungen mit Werten nahe dem erwarteten Probenwert ausgewählt werden. Spülen Sie die Elektrode zwischen den Messungen zweimal ab: Zuerst in destilliertem Wasser und dann mit der nächsten zu messenden Probe. Lassen Sie den Elektroden genügend Zeit, um sich während der Kalibrierung oder Messung zu stabilisieren.
- Die möglichen Optionen beinhalten Standardfeldmodell, Mikrovolumenmodell und Modell mit hoher Leitfähigkeit
- Integrierter automatischer Temperaturausgleich (ATC Pt1000) mit2 Bananenanschlüssen für ATC
- Mit1m-Kabel und 1 BNC-Anschluss
- Die Stabilitätsanzeige zeigt an, wann die Messwerte abgelesen werden müssen
Spezifikation
Leitfähigkeitselektrode | |
1 m | |
Integriertes ATC (Pt1000) |
BNC, 2 x Banana Plug | |
1 m-Kabel, 2 Bananenanschlüsse für ATC, 1 BNC-Anschluss |