Learn More
Fisherbrand™ Standard Classic Autoclave
Autoclave set to 126°C.
1275.07 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Farbe | White, Blue |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 gal. |
Kapazität (metrisch) | 9 L |
Tiefe (metrisch) Kammer | 230 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30242850
|
Fisherbrand™
210001XPFIS |
EU and UK Plug |
1275.07 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Plug and play 9 L autoclave set to 126°C.
Spezifikation
Not Autoclavable | |
2 gal. | |
230 mm | |
9.2 in. | |
9.1 in. | |
Autoclave | |
126°C | |
No | |
Non-sterile |
White, Blue | |
9 L | |
8.4 in. | |
210 mm | |
228 mm | |
259°F | |
50 Hz | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Standard Classic Autoclave