Learn More
WTW™ Standardkalibrier- und Aufbewahrungsgefäß ER
Die Kalibrier- und Lagerbehälter für die WTW-Sauerstoffsensoren sind geeignet für die normenkonforme Kalibrierung (gemäß DIN ISO 5814 oder DIN ISO 17289: 2014-12) mit wasserdampfgesättigter Luft sowie für die Lagerung der Sensoren zum Schutz der empfindlichen Membran.
Marke:  WTW™ 205362
199.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10519911
  • 211.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Spezifikation
Standardkalibrierungs- und Aufbewahrungshülse
Sauerstoffmessgerät
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Standardkalibrier- und Aufbewahrungsgefäß ER > Kann verwendet werden mit: Sauerstoffmessgerät