Learn More
R&L Enterprises™ Vernickelter Stäbe
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. Die R&L Enterprises™ vernickelten Stäbe sind robust und langlebig.
Marke:  R&L Enterprises™ 3019/2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11739327
  • 39.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schraubgewinde
  • Gewindedurchmesser 13 mm
  • Länge der Stange ohne Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
1000 x 18 mm
1000 mm
Stativstab
13 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Vernickelter Stäbe > Länge: 1000 mm