Learn More
Interscience™ Stand for JumboMix
Ergonomic table for the JumboMix 3500.
Marke: Interscience™ 037000
880.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Complete your JumboMix setup with this convenient stand
Spezifikation
Rolling Stand | |
Stainless Steel | |
JumboMix 3500 P CC, JumboMix 3500 W CC, JumboMix 3500 WarmMix CC |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience™ Stand for JumboMix > Stand for JumboMix; Blade Material: Stainless Steel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur