Learn More
Bochem™ Stativfuß mit verstellbarem Fuß
Bochem™ Der lackierte Bochem Stativfuß aus Stahl verfügt über einen verstellbaren Fuß für mehr Stabilität und wird mit M10-Stäben, Ringen und Klammern zur Unterstützung verschiedener Laborgeräte verwendet.
Marke: Bochem™ 5036
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lackierter Stahlsockel DIN 12892
- Gewinde M10
- Verstellbarer Fuß
Spezifikation
Lackierter Stahl | |
250 mm | |
Standfuß | |
Stäbe (Gewinde M10) und Klemmen |
250 x 160 mm | |
160 mm | |
Zum Halten und Abstützen von Laborgeräten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Stativfuß mit verstellbarem Fuß > Stativfuß; Abmessungen: 250 x 160 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur