Learn More
Thermo Scientific™ Ständer für 8-Kanal-Entdeckler für Schraubverschlüsse
Ständer für die Verwendung mit dem Thermo Scientific™ 8-Kanal-Schraubverschlussentdeckler Mit der manuellen Öffnungsfunktion können Sie ein vollständiges Gestell mit Schraubverschlüssen in weniger als einer Minute bearbeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 4106
115.17 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie mit dem ergonomischen, manuellen Capper/Decapper ein komplettes Gestell mit Thermo Scientific™ Matrix™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen in weniger als einer Minute.Der Thermo Scientific™ 8-Kanal-Capper/Decapper für Schraubverschlüsse ist zum Verschließen von Röhrchen mit dem optimalen Drehmoment konzipiert, um die Probenintegrität zu bewahren und Probenverluste während der Lagerung zu verhindern.Der 8-Kanal-Capper/Decapper ist eine praktische Ergänzung für Tischgeräte zur Verarbeitung von Röhrchen mit Schraubverschlüssen.
Eigenschaften:
- Steigert den Durchsatz durch automatisches, reihenweises Öffnen oder Verschließen in jeweils nur vier Sekunden
- Gewährleistet ein gleichmäßiges Verschließen aller Probenröhrchen mit dem jeweils erforderlichen optimalen Drehmoment.
- Mit diesem leichten, einfach zu verwendenden und ergonomischen Gerät kann jeder Labormitarbeiter Röhrchen mit Schraubverschlüssen öffnen und verschließen.
- Halteständer für einfaches Aufbewahren von entfernten Verschlüssen während der Probenverarbeitung
- Praktisch immer einsatzbereit mit langer Akkulaufzeit und schneller Aufladezeit.
Spezifikation
8-Kanal | |
9,87 x 3,76 x 2 in. (25,1 x 9,5 x 5 cm) | |
2 in. | |
9,87 in. | |
0,97 lb. | |
1 | |
Handbedienung über Umschalter | |
110/240 V | |
9,5 cm | |
Stand for Capper/Decapper |
Ständer für Deckler/Entdeckler | |
110 bis 240 V, 50/60 Hz | |
5 cm | |
25,1 cm | |
0,44 kg | |
1 | |
90 min | |
3,76 in. | |
Mindestens 20 Gestelle, Ver- oder Entdeckeln | |
Thermo Scientific™ 8-Kanal-Entdeckler für Schraubverschlüsse (4105MAT, 4105NUN). |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
31Stunden
17Minuten
36Sekunden
18