missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Ständer

89.00 CHF - 387.00 CHF

Spezifikation

Produkttyp Ständer
Höhe (angloamerikanisch) 3 ft.
Anzahl pro Packung Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11702674
Unterlagen ansehen
Rogo Sampaic™
FFB515
120 x 210 mm
89.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11722674
Unterlagen ansehen
Rogo Sampaic™
FFB517
180 mm
387.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Ständer
3 ft.
Je 1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Ständer

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt