Learn More
Epredia™ Zubehör für StainMate™ Mini -Färbegeräte
Pflegen Sie Ihr Epredia™ StainMate™ Mini 10 Chargen-Färbegerät mit dem speziellen StainMate Mini 10 Zubehör.
Marke: Epredia™ E103/SS/B
Beschreibung
Pflegen Sie Ihr Thermo Scientific™ StainMate™ Mini 10 Chargen-Färbegerät mit dem speziellen StainMate Mini 10 Zubehör.
Das Zubehör für StainMate Mini -Färbegeräte umfasst:
- Zusätzliche(s) Schale/Bad
- Deckel
- Trocknungsmodul
- Außenschale/-bad
- Zusätzliches Rack
- Abzugshaube
- Badeschale
Trocknungsmodul
- Der lüfterunterstützte Objektträgertrockner arbeitet mit einer Temperatur von 70 °C
- Haken auf der linken oder rechten Seite des StainMate Moduls
Abzugshaube
- Extrahiert Dämpfe durch einen austauschbaren Aktivkohlefilter
- Passt leicht in den Boden der Haube
- Die transparente Tür ist für einfachen Zugang aufklappbar
Außenschale/-bad
- Zur Erhöhung der Kapazität an beiden Seiten des StainMate Moduls anbringen
- Aus poliertem Edelstahl mit weißem Acetal-Bad und Deckel
- Fassungsvermögen: 38mL
Spezifikation
Additional dish/bath |