Learn More
Econix™ Z-Ständer aus Edelstahl für Econix™ 6 L Bio-bin
Verwenden Sie den Z-Ständer, um ein einfaches Befüllen und Packen Ihres 6 l-Bio-bin™-Behälters zu ermöglichen.
Marke: Econix™ BEXBBZS6.0
16.64 CHF gültig bis 2025-05-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24004" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standhalterung für 6 l-Bio-bins
- Edelstahl
- Flüssigkeitsdichte Konstruktion
Spezifikation
Edelstahlständer für 6-l-Pipetten-Bio-bin | |
190 mm | |
6 l-Bio-bin | |
Edelstahl |
190 mm | |
Autoklavierbar | |
Econix 6 L Pipette Bio-bin |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Econix™ Z-Ständer aus Edelstahl für Econix™ 6 L Bio-bin > Material:Edelstahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur