Learn More
Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl, Z-Form
Marke:  Bochem™ 8292
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10616191
  • 17.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Spezifikation
Teströhrchengestell
Edelstahl (18/10)
50 x 85 mm
13 mm
Röhrchen (13 mm)
25
13 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl, Z-Form > Größe (L x B):50 x 85mm