Learn More
Buerkle™ Schlauchschelle mit Schneckengewinde, aus Edelstahl, Schraube verzinkt
Aus Edelstahl 1.4016 gefertigt.
16.70 CHF - 26.90 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit Schläuche
Produkttyp Schneckengewinde-Schlauchschelle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10595624
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8677-0812
8 bis 12 mm Durchmesser
21.15 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16616703
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8677-2540
25 bis 40 mm
20.25 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15784068
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8677-2032
20 bis 32 mm Durchm.
26.90 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10428151
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8677-1016
10 bis16 mm Durchmesser
16.70 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10263020
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8677-1220
12 bis 20 mm Durchmesser
21.50 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10550784
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8677-1625
16 bis 27 mm Durchmesser
25.10 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Schraubgewinde
  • Schraube ist verzinkt
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Schläuche
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchschelle mit Schneckengewinde, aus Edelstahl, Schraube verzinkt