Learn More
Cole-Parmer™ Wasserbad aus Edelstahl
Verwenden Sie diese digitalen Wasserbäder für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen. Stuart™ Edelstahl-Wasserbäder sind so konzipiert, dass sie maximale Effizienz bei geringstem Platzbedarf bieten.
Marke: Cole-Parmer™ 12122-71
704.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Digitale Anzeige und Auswahl der Temperatur
- Sensor für niedrigen Wasserstand
- Integrierter Ablass
- Mit robustem Deckel aus Polycarbonat
Spezifikation
4 gal. | |
Ambient +5 to 99.9°C | |
Rostfreier Stahl | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
15 l | |
Wasserbad | |
SWB15D | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30