Learn More
Cole-Parmer™ Wasserbad aus Edelstahl
Verwenden Sie diese digitalen Wasserbäder für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen. Stuart™ Edelstahl-Wasserbäder sind so konzipiert, dass sie maximale Effizienz bei geringstem Platzbedarf bieten.
Marke:  Cole-Parmer™ 12122-91
653.31 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13101204
  • 895.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Schüssel aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Schüssel mit leicht zu reinigender, klarer Innenkonstruktion
  • Außengehäuse bleibt kühl
  • Sensor für niedrigen Wasserstand
  • Integrierter Ablass
  • Mit robustem Deckel aus Polycarbonat
Spezifikation
Spezifikation
1.6 gal.
25 °C bis 99,9 °C
Rostfreier Stahl
230 x 335 x 280 mm
230 V, 50 Hz
50 Hz
6 l
Wasserbad
±0,5 °C
6,5 kg
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Wasserbad aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 6 l