Learn More
Nickel Electro™ Quaverette Vibrating Spatula- v shaped
Nickel Electro™ Quaverette Edelstahl-Vibrationsspatel mit V-förmigem Ende ist für die genaue Zugabe von Material durch Drehen des gezahnten Daumenrads, das den Spatel vibrieren lässt und die Kontrolle über die Dosierung ermöglicht.
Marke:  Nickel Electro™ 9572
Artikelnummer. 15321065
  • 23.09 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Hinzufügen präziser Mengen wertvollen Materials durch Drehen des geriffelten Daumenrads
  • Verursacht eine Vibration des Spatels und gibt Ihnen so die Kontrolle darüber, wie viel bzw. wie wenig Material abgegeben wird
  • Ermöglicht die zahlenmäßige Abgabe kleiner Pulverkörner am Ende
  • Die schmale, V-förmige, recht lange Schaufel reicht problemlos in enghalsige Behälter.
  • Der Spatel besteht aus Edelstahl und hat ein V-förmiges Ende; der Kunststoffgriff ist ergonomisch gestaltet.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Vibrationsspatel
6 mm
210 x 2 mm
Edelstahl
Quverette vibrierender Spatel
Für genaue Zugaben
Edelstahl
Kunststoff
210 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Quaverette Vibrating Spatula- v shaped > LengthMetric: 210 mm