Learn More
HUBER UNIPUMP I DC M24X1,5
Mit externer Druckpumpe.
Marke: HUBER 1085.0001.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lager außerhalb des Flüssigkeitskreislaufs
- Alle Teile im Flüssigkeitskreislauf und Gehäuse aus Edelstahl
- Betrieb entweder manuell (Ein-/Aus) oder extern über Verbindung mit 3 Leitungen
- Optionales Kabel für den potentialfreien Kontakt mit Unistat Tango und den Unistats mit großer Leistung
- Kompatibel mit Thermostaten und Unichillern
Spezifikation
214 mm | |
219 mm | |
−1207 Grad; bis 300 °C | |
1.0 bar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HUBER UNIPUMP I DC M24X1,5 > Tiefe: 390 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur