Learn More
Thermo Scientific™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze aus Edelstahl
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl.
Marke:  Thermo Scientific™ U-438
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10189004
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit den Thermo Scientific™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl. Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl.
  • Formate für absolut Null oder geringes Totvolumen
  • Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsstück
Verbindung mit 2 Muttern und Hülsen aus Edelstahl
Edelstahl
∼0,0 µl
0.062 Zoll-Durchgangsbohrung
Upchurch Scientific/Parker Anschlüsse
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze aus Edelstahl > Kompatibel mit Upchurch& Parker; 0.062 in Durchgangsloch; ca. 0.0 μl Translationsvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.