Learn More
Thermo Scientific™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze aus Edelstahl
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl.
Marke:  Thermo Scientific™ U-435
59.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10097214
  • 59.34 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit den Thermo Scientific™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl. Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl.
  • Formate für absolut Null oder geringes Totvolumen
  • Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsstück
Verbindung mit 2 Muttern und Hülsen aus Edelstahl
Edelstahl
0.025 μl
0.010 Zoll-Durchgangsbohrung
Upchurch Scientific/Parker Anschlüsse
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze aus Edelstahl > Kompatibel mit Upchurch- und Parker-Anschlüssen; 0.010 in Durchgangsbohrung; 0.025 μl Translationsvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.