Learn More
Sampling Systems™ Pinzetten aus Edelstahl
Diese Pinzetten aus Edelstahl sind wichtige Geräte für Labore.
2.40 CHF - 5.70 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl (304) |
---|---|
Produkttyp | Pinzetten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15809651
|
Sampling Systems™
A394-100 |
100 mm |
2.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15819651
|
Sampling Systems™
A394-200 |
200 mm |
5.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Polierte Oberfläche
- Erhältlich in zwei Größen
- Hergestellt aus hygienischem 304 Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl (304) | |
Pinzetten | |
Für allgemeine Laboranwendungen |