Learn More
Bochem™ Schlauchklemme aus Edelstahl
Aus Edelstahl. BOCHEM™ Schlauchklemmen aus Edelstahl sind selbstspannend.
Marke:  Bochem™ 2291
Artikelnummer. 10453151
  • 10.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstspannung
  • Grate an der Spitze
Spezifikation
Spezifikation
140 mm
PTFE-Beschichtung
Schlauchklemme
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Schlauchklemme aus Edelstahl > Länge:140mm