Learn More
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container
Stainless Steel Trolley for Large Volume Container makes it easier to work at breast height. Equipped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
1195.00 CHF - 1800.00 CHF
Spezifikation
Typ | Rollwagen |
---|---|
Aufnahmevermögen | Large Volume Containers |
Material | Stainless Steel |
Rollendurchmesser (metrisch) | 125 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17938721
|
Gilac™
G146121 |
75 L Large Volume Semicircular Container |
1230.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17978641
|
Gilac™
G111795 |
100 L Large Volume Container |
1195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17918661
|
Gilac™
G111595 |
170 L Large Volume Container |
1250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17998461
|
Gilac™
G194795 |
170 L Large Volume Semicircular Container |
1530.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17988641
|
Gilac™
G111495 |
220 L Large Volume Container |
1350.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17958941
|
Gilac™
G194895 |
220 L Large Volume Semicircular Container |
1550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17958441
|
Gilac™
G111395 |
310 L Large Volume Container |
1365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17958741
|
Gilac™
G111995 |
500 L Large Volume Container |
1800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Trolley equiped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
- Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
- Makes it easier to work at breast height.
Spezifikation
Rollwagen | |
Large Volume Containers | |
Stainless Steel | |
125 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container