Learn More
JP Selecta™ Stativ-Stützstäbe
JP Selecta™ Stativ-Stützstäbe – geeignet für Laborzwecke zum Abstützen von Stativen.
118.00 CHF - 214.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Produkttyp | Stativ-Stützstab |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12012365
|
JP Selecta™
6022710 |
10 mm | 600 mm | 1.8 kg |
118.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12022365
|
JP Selecta™
6022712 |
12 mm | 700 mm | 2,5 kg |
214.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Aus AISI 304 Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Stativ-Stützstab | |
Je 1 |