Learn More
Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl
Transportieren Sie Ihre Reagenzgläser sicher mit dem Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl.
Marke: Bochem™ 8290
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rechteckig
- Höhe: 90 mm
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
18/10 Edelstahl | |
Z-förmig | |
Je 1 | |
50 mm | |
13 mm |
Röhrchen (13 mm) | |
50 | |
Je 1 | |
50 x 165 mm | |
85 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl > Höhe: 85 mm; Z-Form
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur