Learn More
Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl
Transportieren Sie Ihre Reagenzgläser sicher mit dem Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl.
Marke:  Bochem™ 8231
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10489002
  • 83.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rechteckig
  • Höhe: 90 mm
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Edelstahl
Rund
165 mm
Röhrchen (20 mm)
12
116 mm
20 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl > Höhe: 165 mm; rund