Learn More
Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl
Transportieren Sie Ihre Reagenzgläser sicher mit dem Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl.
Marke:  Bochem™ 8210
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10316051
  • 35.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Rechteckig
  • Höhe: 90 mm
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
18/10 Edelstahl
Rechteckig
Je 1
145 mm
90 mm
Röhrchen (17 mm)
12
Je 1
145 x 52 mm
52 mm
17 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl > Höhe: 90 mm; rechteckig