Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450 mm, Maschenweiten über 10 mm, nach ISO 3310/1
Marke: RETSCH 60.168.112000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Vibrationsschüttler AS 450 | |
100mm | |
450mm | |
Edelstahl |
112mm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450 mm, Maschenweiten über 10 mm, nach ISO 3310/1 > Porengröße:112mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur