Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Marke:  RETSCH 60.169.013200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11974722
  • 846.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Vibrationsschüttler AS 450
100mm
450mm
Edelstahl
13,2mm
ASTM E 11
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11 > Porengröße:13,2mm