Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11
Marke: RETSCH 60.169.000600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Vibrationsschüttler AS 450 | |
100mm | |
450mm | |
Edelstahl |
600 μm | |
ASTM E 11 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11 > Porengröße:600 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur