Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11
Marke:  RETSCH 60.169.000355
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11944702
  • 677.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Vibrationsschüttler AS 450
100mm
450mm
Edelstahl
355 μm
ASTM E 11
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11 > Porengröße:355 μm