Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Rundlochblechen, Maschenweite 10 mm und weniger
Marke:  RETSCH 60.198.005000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10398562
  • 256.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
5mm
ISO 3310/2
50mm
200mm
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Rundlochblechen, Maschenweite 10 mm und weniger > Porengröße:5mm