Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Marke:  RETSCH 60.132.045000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10136601
  • 214.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Schüttler AS 200
50mm
200mm
Edelstahl
45mm
ASTM E 11
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11 > Porengröße:45mm