Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Marke: RETSCH 60.132.001400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
50mm | |
200mm | |
Edelstahl |
1,4mm | |
ASTM E 11 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11 > Porengröße:1,4mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur