Learn More
Fisherbrand™ Analysesiebe aus Edelstahl, 200 Durchmesser x 50 mm (Nutzhöhe), Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen Diese Analysesiebe aus Edelstahl besitzen eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Porengrößen < 1 mm.
Marke:  Fisherbrand™ 200SBIW.106
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10437771
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 50 mm
  • ISO 3310/1
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
106 μm
ISO 3310/1. Hauptserie R’10 gemäß DIN 323.
50 mm
200mm
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysesiebe aus Edelstahl, 200 Durchmesser x 50 mm (Nutzhöhe), Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1 > Porengröße:106 μm