Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11
Marke:  RETSCH 60.132.000180
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10620462
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Schüttler AS 200
50mm
200mm
Edelstahl
180 μm
ASTM E 11
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11 > Porengröße:180 μm