Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten zwischen 1 mm und 10 mm.
Marke:  Fisherbrand™ 200SBIW1.25H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10789702
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 25 mm
  • ISO 3310/1
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Schüttler AS 200
25 mm
200mm
Edelstahl
1.25 mm
ISO 3310/1
Konformitätszertifikat
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, ISO 3310/1 > Porengröße:1,25 mm