Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten in Mikrometer.
Marke:  RETSCH 60.122.000112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10761233
  • 141.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 25 mm
  • ISO 3310/1
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Schüttler AS 200
25 mm
200mm
Edelstahl
112 μm
ISO 3310/1
Konformitätszertifikat
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1 > Porengröße:112 μm