Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten in Mikrometer.
Marke: RETSCH 60.122.000106
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 25 mm
- ISO 3310/1
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
25 mm | |
200mm | |
Edelstahl |
106 μm | |
ISO 3310/1. Hauptserie R’10 gemäß DIN 323. | |
Konformitätszertifikat | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1 > Porengröße:106 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur