Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten in Mikrometer.
Marke: RETSCH 60.122.000020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 25 mm
- ISO 3310/1
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
25 mm | |
200mm | |
Edelstahl |
20 μm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1 > Porengröße:20 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido