Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Marke: RETSCH 60.117.003350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
1 Each | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
40mm | |
150 mm | |
Stainless Steel |
3.35 mm | |
ASTM E 11 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11 > Porengröße:3,35 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur