Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1
Zur Verwendung mit der Steuerung für den vibrierenden Siebschüttler AS 200
Marke:  RETSCH 60.106.000850
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10339801
  • 132.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • ISO 3310/1
  • Mit vielen verschiedenen Porengrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Schüttler AS 200
40 mm
100mm
Edelstahl
850 μm
ISO 3310/1
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1 > Porengröße:850 μm