Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1
Zur Verwendung mit der Steuerung für den vibrierenden Siebschüttler AS 200
Marke: RETSCH 60.106.000056
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ISO 3310/1
- Mit vielen verschiedenen Porengrößen erhältlich
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
40 mm | |
100mm | |
Edelstahl |
56 μm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1 > Porengröße:56 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur