Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11
Marke:  RETSCH 60.108.000300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10490032
  • 132.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Schüttler AS 200
40mm
100mm
Edelstahl
300 μm
ASTM E 11
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ASTM E 11 > Porengröße:300 μm