Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 38L
For water bath.
Marke: Fisherbrand™ 17245556
200.45 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
Spezifikation
38 L | |
410 x 860 x 410 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 38L >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur