Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 12L
For water bath.
Marke:  Fisherbrand™ 17215556
Artikelnummer. 17215556
  • 631.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 L
410 x 410 x 500 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 12L >