Learn More
Swann-Morton™ Edelstahl-Skalpellklingen
25.40 CHF - 28.55 CHF
Spezifikation
Klingenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Produkttyp | Chirurgische Klinge |
Sterilität | Steril |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12911645
|
Swann-Morton™
0324 |
Nr. 19 |
25.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12921645
|
Swann-Morton™
0306 |
Nr. 20 |
25.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12951645
|
Swann-Morton™
0309 |
Nr. 22 |
25.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12981645
|
Swann-Morton™
0312 |
Nr. 25 |
25.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12901655
|
Swann-Morton™
0313 |
26 |
28.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Edelstahl | |
Chirurgische Klinge | |
Steril | |
10/Packung |