Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stativstäbe aus Edelstahl
8.44 CHF - 21.30 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl (18/10) |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Produkttyp | Haltestange/Befestigungsstange |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10503572
|
Usbeck Laborgeraete™
2143 |
750 mm | M10. |
15.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10739932
|
Usbeck Laborgeraete™
2144 |
1000 mm | M10. |
19.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10629522
|
Usbeck Laborgeraete™
2154 |
1000 mm | Ohne Gewinde |
21.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10300562
|
Usbeck Laborgeraete™
2139 |
250 mm | M10. |
8.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10239101
|
Usbeck Laborgeraete™
2150 |
450 mm | Ohne Gewinde |
9.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10167391
|
Usbeck Laborgeraete™
2140 |
450 mm | M10. |
10.47 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
12 mm | |
Haltestange/Befestigungsstange | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Stativstäbe aus Edelstahl