Learn More
Socorex™ Eingabespritze, gerade, aus Edelstahl
Verwenden Sie Socorex™ gerade Edelstahl-Drencher für die Tierfütterung und zur Dosierung. Diese präzisionsgefertigten Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Flüssigkeitszufuhr und wiederverwendbar, da sie autoklavierbar sind.
31.90 CHF - 64.60 CHF
Spezifikation
Produkttyp Einflusskanüle
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11888432
Unterlagen ansehen
Socorex™
376.0925S
25 mm
39.55 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11838442
Unterlagen ansehen
Socorex™
376.1251S
51 mm
64.60 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11878442
Unterlagen ansehen
Socorex™
376.16102S
102 mm
31.90 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11873193
Unterlagen ansehen
Socorex™
376.30203S
203 mm
53.90 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Verschiedene Längen zur Anpassung an den Zufuhrbedarf
  • Autoklavierbar
  • Wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
Einflusskanüle