Learn More
Socorex™ Eingabespritze, gerade, aus Edelstahl
Verwenden Sie Socorex™ gerade Edelstahl-Drencher für die Tierfütterung und zur Dosierung. Diese präzisionsgefertigten Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Flüssigkeitszufuhr und wiederverwendbar, da sie autoklavierbar sind.
Marke:  Socorex™ 376.0925S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11888432
  • 39.55 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Verschiedene Längen zur Anpassung an den Zufuhrbedarf
  • Autoklavierbar
  • Wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Einflusskanüle
Edelstahl
25 mm