Learn More
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Edelstahl
Einweg-Skalpelle gewinnen als wesentlicher Bestandteil von Prozedurtabletts und kundenspezifischen Packungen sowie in Arztpraxen und spezialisierten kommunalen OP-Zentren immer mehr an Bedeutung.
38.90 CHF - 40.09 CHF
Spezifikation
Klingenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11798343
|
Swann-Morton™
0501 |
Nr. 10 |
40.09 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11708353
|
Swann-Morton™
0503 |
Nr. 11 |
38.90 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zum Einmalgebrauch
- 10/Packung
Spezifikation
Edelstahl | |
Ja | |
Steril | |
10/Packung |